Documenti fondamentali
491888
Sigma-Aldrich
Benzoic-1-13C acid
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Benzoic-1-13C acid-(phenyl-1-13C)
About This Item
Formula condensata:
13CC5H5CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Stato
solid
P. ebollizione
249 °C (lit.)
Punto di fusione
121-125 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
OC(=O)[13c]1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)/i6+1
WPYMKLBDIGXBTP-PTQBSOBMSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
249.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
121.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)