491144
1,4-Phenylenediamine-d8
98 atom % D
Sinonimo/i:
1,4-Benzenediamine-d8, 1,4-Diaminobenzene-d8
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Forma fisica
solid
P. eboll.
267 °C (lit.)
Punto di fusione
138-143 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
[2H]N([2H])c1c([2H])c([2H])c(N([2H])[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H,7-8H2/i1D,2D,3D,4D/hD4
CBCKQZAAMUWICA-GCJHLHDMSA-N
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup