Documenti fondamentali
490857
Sigma-Aldrich
[3aS-(3aα,5aβ,6aβ,6bα)]-4-Bromo-3a,5a,6a,6b-tetrahydro-2,2-dimethyloxireno[e]-1,3-benzodioxole
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11BrO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Attività ottica
[α]25/D +106°, c = 1 in methanol
Punto di fusione
76-79 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@]12O[C@@]1([H])[C@]3([H])OC(C)(C)O[C@]3([H])C(Br)=C2
InChI
1S/C9H11BrO3/c1-9(2)12-6-4(10)3-5-7(11-5)8(6)13-9/h3,5-8H,1-2H3/t5-,6-,7-,8-/m1/s1
IJFOOAYHPAECGI-WCTZXXKLSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)