490016
L-Glutamic acid-3-13C
99 atom % 13C
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]25/D +31.0°, c = 2 in 5 M HCl
Disponibilità
not available in Japan
Punto di fusione
205 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
N[C@@H]([13CH2]CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1
WHUUTDBJXJRKMK-AANACRNLSA-N
WGK 1