Documenti fondamentali
489700
Sigma-Aldrich
Hexanoic acid-1-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Caproic acid-1-13C
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)413CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
117.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.416 (lit.)
P. ebollizione
202-203 °C (lit.)
Punto di fusione
−3 °C (lit.)
Densità
0.935 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i6+1
FUZZWVXGSFPDMH-PTQBSOBMSA-N
Confezionamento
Packaged in ampules
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)