487406
4-Methoxybenzyl isocyanate
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.433 (lit.)
P. eboll.
60-66 °C/0.6 mmHg (lit.)
Densità
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(CN=C=O)cc1
InChI
1S/C9H9NO2/c1-12-9-4-2-8(3-5-9)6-10-7-11/h2-5H,6H2,1H3
QRBHVARIMDDOOV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
It may be used in the multi-step synthesis of:
- diimidazodiazepine containing 5:7:5-fused heterocycle
- 2-deoxy-2-ureido-D-ribo-hexulofuranosonamide
- bicyclic guanidine core of batzelladine A
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup