Documenti fondamentali
486477
Sigma-Aldrich
Chloroacetyl chloride-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
ClCH213COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
113.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Indice di rifrazione
n20/D 1.453 (lit.)
P. ebollizione
105-106 °C (lit.)
Punto di fusione
−22 °C (lit.)
Densità
1.430 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
ClC[13C](Cl)=O
InChI
1S/C2H2Cl2O/c3-1-2(4)5/h1H2/i2+1
VGCXGMAHQTYDJK-VQEHIDDOSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1
Organi bersaglio
Lungs
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)