Documenti fondamentali
484644
Sigma-Aldrich
2-Octyne
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3C≡C(CH2)4CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.20
Beilstein:
1697689
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.428 (lit.)
P. ebollizione
137 °C (lit.)
Densità
0.759 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCC#CC
InChI
1S/C8H14/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3,5,7-8H2,1-2H3
QCQALVMFTWRCFI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
64.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
18 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)