Documenti fondamentali
483400
Sigma-Aldrich
4-Butylphenyl isocyanate
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3C6H4NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.517 (lit.)
P. ebollizione
108 °C/3 mmHg (lit.)
Densità
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C11H13NO/c1-2-3-4-10-5-7-11(8-6-10)12-9-13/h5-8H,2-4H2,1H3
LJJRXPXDTAUVQU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Glenn E Schafe et al.
The European journal of neuroscience, 22(1), 201-211 (2005-07-21)
Nitric oxide (NO) has been widely implicated in synaptic plasticity and memory formation. In studies of long-term potentiation (LTP), NO is thought to serve as a 'retrograde messenger' that contributes to presynaptic aspects of LTP expression. In this study, we