Key Documents
483281
Sigma-Aldrich
Chromium(III) bromide hexahydrate
99%
About This Item
Formula condensata:
CrBr3 · 6H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
399.80
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
79 °C (lit.)
Densità
5.4 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.Br[Cr](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Cr.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
XIOAYKRRSJTLOZ-UHFFFAOYSA-K
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges