Documenti
483141
Sigma-Aldrich
Benzyldimethylsilane
99%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2SiH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.502 (lit.)
P. eboll.
69-71 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[SiH](C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H14Si/c1-10(2)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3
USQQZWZBVGCDBX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
56 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter