Documenti fondamentali
482943
Sigma-Aldrich
(S,S)-(+)-1-Phenylcyclohexane-cis-1,2-diol
99%
About This Item
Formula condensata:
C6H5C6H9(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Saggio
99%
Attività ottica
[α]23/D +8°, c = 1 in methanol
Punto di fusione
121-123 °C (lit.)
Stringa SMILE
O[C@H]1CCCC[C@]1(O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H16O2/c13-11-8-4-5-9-12(11,14)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11,13-14H,4-5,8-9H2/t11-,12-/m0/s1
QHNHEYDAIICUDL-RYUDHWBXSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)