482927
Methyl (2S,3R)-(−)-2,3-dihydroxy-3-phenylpropionate
99%
About This Item
Saggio
99%
Attività ottica
[α]21/D −10°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
85-88 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O4/c1-14-10(13)9(12)8(11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8-9,11-12H,1H3/t8-,9+/m1/s1
IXDRYSIPXMREGK-BDAKNGLRSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)