Documenti fondamentali
481602
Sigma-Aldrich
Potassium hexabromorhenate(IV)
≥99.99% trace metals basis
Scegli un formato
100 MG
204,90 CHF
250 MG
273,80 CHF
500 MG
406,40 CHF
1 G
507,80 CHF
2.5 G
1.031,70 CHF
5 G
1.904,00 CHF
SKU del venditore: EN300-749190-100MG
204,90 CHF
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
204,90 CHF
250 MG
273,80 CHF
500 MG
406,40 CHF
1 G
507,80 CHF
2.5 G
1.031,70 CHF
5 G
1.904,00 CHF
About This Item
Formula condensata:
K2ReBr6
Numero CAS:
Peso molecolare:
743.83
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
SKU del venditore: EN300-749190-100MG
204,90 CHF
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Forma fisica
powder
Densità
4.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K][Re]([K])(Br)(Br)(Br)(Br)(Br)Br
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)