Documenti fondamentali
481157
Sigma-Aldrich
Tetraamminepalladium(II) bromide
99.99% trace metals basis
Scegli un formato
1 G
248,00 €
248,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
248,00 €
About This Item
Formula condensata:
Pd(NH3)4Br2
Numero CAS:
Peso molecolare:
334.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio:
99.99% trace metals basis
Stato:
powder
248,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: palladium
Punto di fusione
>150 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
N.N.N.N.Br[Pd]Br
InChI
1S/2BrH.4H3N.Pd/h2*1H;4*1H3;/q;;;;;;+2/p-2
BLPSMPASLSGGOC-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)