Documenti fondamentali
480738
Sigma-Aldrich
6-O-(tert-Butyldimethylsilyl)-D-galactal
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H24O4Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Attività ottica
[α]23/D +7°, c = 1.4 in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.476 (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1OC=C[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H24O4Si/c1-12(2,3)17(4,5)16-8-10-11(14)9(13)6-7-15-10/h6-7,9-11,13-14H,8H2,1-5H3/t9-,10-,11-/m1/s1
HYSBQWOHQIVUQQ-GMTAPVOTSA-N
Applicazioni
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.[1]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)