Documenti fondamentali
479772
Sigma-Aldrich
Ethyl (R)-(−)-4-cyano-3-hydroxybutyrate
95%
Sinonimo/i:
(R)-(−)-4-Cyano-3-hydroxybutyratic acid, ethyl ester
About This Item
Formula condensata:
NCCH2CH(OH)CH2CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.17
Beilstein:
1764513
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Per informazioni sul prodotto 479772, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
95%
Attività ottica
[α]25/D −5°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.448 (lit.)
P. ebollizione
270 °C (lit.)
Densità
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)C[C@H](O)CC#N
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-6(9)3-4-8/h6,9H,2-3,5H2,1H3/t6-/m1/s1
LOQFROBMBSKWQY-ZCFIWIBFSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)