Documenti fondamentali
476927
Sigma-Aldrich
Tris(4-methoxyphenyl)borane ammonia complex
About This Item
Formula condensata:
(CH3OC6H4)3B·NH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
349.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Punto di fusione
191 °C (lit.)
Stringa SMILE
N.COc1ccc(cc1)B(c2ccc(OC)cc2)c3ccc(OC)cc3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)