Key Documents
475971
Sigma-Aldrich
4-Ethylphenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Formula condensata:
C2H5C6H4NCS
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.62 (lit.)
P. eboll.
245 °C (lit.)
Densità
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCc1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C9H9NS/c1-2-8-3-5-9(6-4-8)10-7-11/h3-6H,2H2,1H3
XXLWCGRHJFEMQH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Ethylphenyl isothiocyanate, also referred as 1-ethyl-4-isothiocyanatobenzene, is an isothiocyanate derivative.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)