Documenti fondamentali
47597
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Leu-OH
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Sinonimo/i:
Fmoc-N-methyl-L-leucine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H25NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
367.44
Beilstein:
3630430
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Attività ottica
[α]20/D −20.5±0.5°, c = 1% in DMF
Punto di fusione
113-116 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)C[C@H](N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H25NO4/c1-14(2)12-20(21(24)25)23(3)22(26)27-13-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,14,19-20H,12-13H2,1-3H3,(H,24,25)/t20-/m0/s1
BUJQSIPFDWLNDC-FQEVSTJZSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)