475947
4-Iodophenyl isothiocyanate
97%
About This Item
Saggio
97%
Punto di fusione
70-76 °C (lit.)
Stringa SMILE
Ic1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C7H4INS/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H
SNLGBRZZFRSXHA-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)