475912
Hexyl isothiocyanate
95%
Sinonimo/i:
1-Isothiocyanatohexane, n-Hexyl mustard oil
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.493 (lit.)
P. eboll.
136-138 °C/96 mmHg (lit.)
Densità
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCN=C=S
InChI
1S/C7H13NS/c1-2-3-4-5-6-8-7-9/h2-6H2,1H3
WXYAXKKXIGHXDS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup