Documenti fondamentali
47553
Sigma-Aldrich
4-Fmoc-1-piperazineacetic acid hydrate
≥97.0%
Sinonimo/i:
4-Fmoc-piperazin-1-ylacetic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H22N2O4 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
366.41 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Saggio
≥97.0%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.OC(=O)CN1CCN(CC1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C21H22N2O4.H2O/c24-20(25)13-22-9-11-23(12-10-22)21(26)27-14-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19;/h1-8,19H,9-14H2,(H,24,25);1H2
JKKYLQKTKJFMNJ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)