Documenti fondamentali
47548
Sigma-Aldrich
4-[2-(Fmoc-amino)ethyl]piperazin-1-ylacetic acid dihydrochloride
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[2-(Fmoc-amino)ethyl]-1-piperazineacetic acid dihydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H27N3O4 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
482.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
solid
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.Cl.OC(=O)CN1CCN(CCNC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)CC1
InChI
1S/C23H27N3O4.2ClH/c27-22(28)15-26-13-11-25(12-14-26)10-9-24-23(29)30-16-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21;;/h1-8,21H,9-16H2,(H,24,29)(H,27,28);2*1H
YPIAQRIOWDEWLP-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)