Documenti fondamentali
47522
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gln(Dod)-OH
≥96.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Nα-Fmoc-Nδ-(4,4′-dimethoxybenzhydryl)-L-glutamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H34N2O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
594.65
Beilstein:
5204513
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥96.0% (HPLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)C(NC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C35H34N2O7/c1-42-24-15-11-22(12-16-24)33(23-13-17-25(43-2)18-14-23)37-32(38)20-19-31(34(39)40)36-35(41)44-21-30-28-9-5-3-7-26(28)27-8-4-6-10-29(27)30/h3-18,30-31,33H,19-21H2,1-2H3,(H,36,41)(H,37,38)(H,39,40)/t31-/m0/s1
LATICJFEOIZOBM-HKBQPEDESA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)