Documenti fondamentali
47462
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu(OtBu)-OPfp
≥98.0%
Sinonimo/i:
Fmoc-L-glutamic acid 5-tert-butyl 1-(pentafluorophenyl) ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H26F5NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
591.52
Beilstein:
3642680
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)Oc4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F
InChI
1S/C30H26F5NO6/c1-30(2,3)42-21(37)13-12-20(28(38)41-27-25(34)23(32)22(31)24(33)26(27)35)36-29(39)40-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,36,39)/t20-/m0/s1
AIDYQYOPUBOMTR-FQEVSTJZSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)