Documenti fondamentali
473766
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-Benzyloxy-2-(Boc-amino)-1-propanol
98%
Sinonimo/i:
(R)-(+)-3-Benzyloxy-2-(tert-butoxycarbonylamino)-1-propanol
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2OCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D +14°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
66-69 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
ether
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)COCc1ccccc1
InChI
1S/C15H23NO4/c1-15(2,3)20-14(18)16-13(9-17)11-19-10-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13,17H,9-11H2,1-3H3,(H,16,18)/t13-/m1/s1
MSIDLARYVJJEQY-CYBMUJFWSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)