Key Documents
47314
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cha-OH
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Fmoc-3-cyclohexyl-L-alanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H27NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
393.48
Beilstein:
7052264
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Saggio
≥98.0% (TLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H](CC1CCCCC1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H27NO4/c26-23(27)22(14-16-8-2-1-3-9-16)25-24(28)29-15-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h4-7,10-13,16,21-22H,1-3,8-9,14-15H2,(H,25,28)(H,26,27)/t22-/m0/s1
HIJAUEZBPWTKIV-QFIPXVFZSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)