472697
Isobutyl nitrate
96%
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.402 (lit.)
P. ebollizione
123 °C (lit.)
Densità
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)CO[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-4(2)3-8-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3
LNNXFUZKZLXPOF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
69.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
21 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?