Documenti fondamentali
471941
Sigma-Aldrich
Potassium tetrakis(2-thienyl)borate
Sinonimo/i:
Tetra-2-thienylborate potassium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H12BKS4
Numero CAS:
Peso molecolare:
382.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Impiego in reazioni chimiche
core: boron
reagent type: catalyst
Punto di fusione
>350 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].c1csc(c1)[B-](c2cccs2)(c3cccs3)c4cccs4
InChI
1S/C16H12BS4.K/c1-5-13(18-9-1)17(14-6-2-10-19-14,15-7-3-11-20-15)16-8-4-12-21-16;/h1-12H;/q-1;+1
HNYWOQMQXVVVRO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for synthesis of:
  • Dienes, trienes, and cyclohexenes by coupling of organic halides, internal alkynes or cyclohexadienes and organoboranes
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)