469599
Ethyl chlorodifluoroacetate
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.358 (lit.)
P. eboll.
96-97.5 °C (lit.)
Densità
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(F)(F)Cl
InChI
1S/C4H5ClF2O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3
GVCAWQUJCHZRCB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
64.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
18 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter