469068
1-Bromobenzocyclobutene
95%
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.59 (lit.)
P. ebollizione
90 °C/10.5 mmHg (lit.)
Densità
1.45 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
BrC1Cc2ccccc12
InChI
1S/C8H7Br/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)8/h1-4,8H,5H2
AYNXHFRDABNHRX-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?