Documenti fondamentali
468509
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)phenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3SC6H4NCS
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
P. eboll.
127-128 °C/1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
54-58 °C (lit.)
Stringa SMILE
CSc1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C8H7NS2/c1-11-8-4-2-7(3-5-8)9-6-10/h2-5H,1H3
CEBAJHCAFXYWNT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)