Documenti fondamentali
468223
Sigma-Aldrich
Chromium(III) tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
Sinonimo/i:
Cr(TMHD)3
Scegli un formato
1 G
314,30 €
314,30 €
Prezzo di listino449,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
314,30 €
About This Item
Formula condensata:
Cr(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
601.80
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
314,30 €
Prezzo di listino449,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: chromium
Punto di fusione
228-233 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)C(=O)\C=C(\O[Cr](O\C(=C\C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/3C11H20O2.Cr/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b2*8-7+;8-7-;
RFPUUUFELQVSDA-GECNZSFWSA-K
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)