Documenti fondamentali
466654
Sigma-Aldrich
Cesium tetraphenylborate
98%
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)4BCs
Numero CAS:
Peso molecolare:
452.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
core: boron
reagent type: catalyst
Punto di fusione
>400 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cs+].c1ccc(cc1)[B-](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20B.Cs/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;/h1-20H;/q-1;+1
UNGHRMDIEUCTPZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for synthesis of:
  • Complexes of alkali metal tetraphenylborates with macrocyclic crown ethers
  • [C6F5Xe]+ salts of weakly coordinating borate anions
  • Alkali metals with π- and σ-modalities
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)