Documenti fondamentali
463965
Sigma-Aldrich
(3aR-cis)-(+)-3,3a,8,8a-Tetrahydro-2H-indeno[1,2-d]oxazol-2-one
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
97%
Attività ottica
[α]22/D +76°, c = 0.65 in ethyl acetate
Purezza ottica
ee: 99% (HPLC)
Punto di fusione
203-209 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1N[C@H]2[C@H](Cc3ccccc23)O1
InChI
1S/C10H9NO2/c12-10-11-9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(9)13-10/h1-4,8-9H,5H2,(H,11,12)/t8-,9+/m0/s1
XWZLNPUWNUTPAU-DTWKUNHWSA-N
Applicazioni
Versatile chiral auxiliary used in a variety of highly diastereoselective reactions such as Michael additions,[1] Diels-Alder reactions,[2] cyclopropanations,[3] and allylations.[4]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Akiba, T. et al.
Tetrahedron, 50, 3905-3905 (1994)
Arun K. Ghosh et al.
The Journal of organic chemistry, 61(18), 6175-6182 (1996-09-06)
Sinefungin (1) a nucleoside antibiotic isolated from Streptomyces has been synthesized from D-ribose. Both the C-6 and C-9 stereogenic centers were constructed by efficient asymmetric syntheses. The C-6 amine stereochemistry was set by a highly diastereoselective allylation (>99% de) of
Davies, I.W. et al.
Tetrahedron Letters, 36, 7619-7619 (1995)
Davies, S.G. Sanganee, H.J.
Tetrahedron Asymmetry, 6, 671-671 (1995)