Documenti fondamentali
463663
Sigma-Aldrich
Barium perchlorate
99.999%
Sinonimo/i:
Barium diperchlorate, Perchloric acid barium salt
About This Item
Formula condensata:
Ba(ClO4)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
99.999%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Punto di fusione
505 °C (lit.)
Densità
3.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ba++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ba.2ClHO4/c;2*2-1(3,4)5/h;2*(H,2,3,4,5)/q+2;;/p-2
OOULUYZFLXDWDQ-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Investigations of:
  • Effects on cationic Gemini surfactant monolayers
Catalyst for:
  • Barium cation-templated synthesis and cation induced molecular pirouetting
  • Olefin dioxygenation
Used for:
  • Cation-induced molecular motion of spring-like [2]catenanes
  • Complexation of tweezer molecule with barium ion
  • Preparation of Schiff base macrocyclic barium complexes and studies of antibacterial activity
Reactant for oxidation of bis(amine)
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
69.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
21 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
J C Gallucci et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 44 ( Pt 11), 1873-1876 (1988-11-15)
Ba(ClO4)2.3H2O, Mr = 390.28, hexagonal, P63/m, a = 7.277 (2), c = 9.656 (1) A, V = 442.9 (1) A3, Z = 2, F(000) = 368, D chi = 2.93 g cm3, lambda(Mo K alpha) = 0.71069 A, T =