Documenti fondamentali
460850
Sigma-Aldrich
2-Chlorochalcone, predominantly trans
98%
Sinonimo/i:
3-(2-Chlorophenyl)-1-phenyl-2-propen-1-one
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4CH=CHCOC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.70
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
98%
Punto di fusione
49-52 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccccc1\C=C\C(=O)c2ccccc2
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)