Documenti fondamentali
460575
Sigma-Aldrich
Lutetium(III) iodide
anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Lutetium iodide, Lutetium triiodide
About This Item
Formula condensata:
LuI3
Numero CAS:
Peso molecolare:
555.68
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio:
99.9% trace metals basis
Grado:
anhydrous
Stato:
powder
Grado
anhydrous
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: lutetium
Impurezze
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Densità
5.6 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
I[Lu](I)I
InChI
1S/3HI.Lu/h3*1H;/q;;;+3/p-3
NZOCXFRGADJTKP-UHFFFAOYSA-K
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ana Santidrián et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(18), 10063-10075 (2020-04-28)
In the present work, the effect of doping on electronic properties in bulk purified and filled arc-discharge single-walled carbon nanotubes samples is studied for the first time by in situ Raman spectroelectrochemical method. A major challenge to turn the potential
Articoli
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.