Documenti
458740
Sigma-Aldrich
Isopropyl methylphosphonate
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H11O3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.10
Numero MDL:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
P. eboll.
93 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densità
1.087 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)OP(C)(O)=O