Documenti
443360
Sigma-Aldrich
O,O′-Diethyl methylphosphonothioate
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3P(S)(OC2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.464 (lit.)
P. eboll.
76-79 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOP(C)(=S)OCC
InChI
1S/C5H13O2PS/c1-4-6-8(3,9)7-5-2/h4-5H2,1-3H3
GEDUXIUTPVHAAV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
O,O′-Diethyl methylphosphonothioate is a phosphorous containing organic building block. Structure of the O,O′-diethyl methylphosphonothioate has been investigated by high resolution NMR.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
STRUCTURE OF O, O'-DIETHYL METHYLPHOSPHONOTHIOATE AND CONJUGATIVE PROPERTIES OF THE P [UNK] S BOND.
Finegold H.
Journal of the American Chemical Society, 82(10), 2641-2643 (1960)