Documenti
458392
Sigma-Aldrich
Poly[di(ethylene glycol) adipate]
average Mn ~2,500
Sinonimo/i:
Adipic acid-diethylene glycol polyester, Diethylene glycol-adipic acid copolymer, Oligodiethylene glycol adipate
About This Item
Formula condensata:
H[OCH2CH2OCO(CH2)4CO2CH2CH2]nOH
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
PM
average Mn ~2,500
Indice di rifrazione
n20/D 1.476
Viscosità
11,000 cP(25 °C)(lit.)
Punto di fusione
<−14 °C
Indice di ossidrile
2.0
45 mg KOH/g
Densità
1.192 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
OCCO.OC(=O)CCCCC(O)=O
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves