456934
Dirhodium tetracaprolactamate
Sinonimo/i:
Tetrakis[μ-(hexahydro-2H-azepin-2-onato-κN1,κO2)]dirhodium
About This Item
Impurezze
<2 mol/mol caprolactam
Punto di fusione
269-274 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Rh][Rh].O=C1CCCCCN1.O=C2CCCCCN2.O=C3CCCCCN3.O=C4CCCCCN4
InChI
1S/4C6H11NO.2Rh/c4*8-6-4-2-1-3-5-7-6;;/h4*1-5H2,(H,7,8);;
SSCZKSBMOZFVCQ-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Under Special Agreement with Regis Technologies, Inc.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)