Documenti
45367
Sigma-Aldrich
N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimide
≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
N-Glycidylphthalimide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H9NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.19
Beilstein:
171277
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥95.0% (GC)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
92-98 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1N(CC2CO2)C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C11H9NO3/c13-10-8-3-1-2-4-9(8)11(14)12(10)5-7-6-15-7/h1-4,7H,5-6H2
DUILGEYLVHGSEE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2