Documenti fondamentali
452831
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1,1,1-trichloropropane
97%
About This Item
Formula condensata:
BrCH2CH2CCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.513 (lit.)
P. ebollizione
113-114 °C (lit.)
Densità
1.762 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC(Cl)(Cl)CCBr
InChI
1S/C3H4BrCl3/c4-2-1-3(5,6)7/h1-2H2
PUNXOOKBNWKKKR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Negative ion formation in dissociative electron attachment to selected halogen derivatives of propane.
Barszczewska W, et al.
International Journal of Mass Spectrometry, 277(1), 103-106 (2008)
676. Fluoro-olefins. Part II. Synthesis and reactions of some 3: 3: 3-trihalogenopropenes.
Haszeldine RN.
Journal of the Chemical Society, 3371-3378 (1953)