452173
Boroidruro di sodio
granular, ≥98%
Sinonimo/i:
Sodio tetraidridoborato
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Forma fisica
granular
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges