Vai a
450359
N-Boc-aniline
97%
Sinonimo/i:
tert-Butyl-N-phenylcarbamate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
157,00 €
117,75 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H5NHCO2C(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
117,75 €
Prezzo di listino157,00 €Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
97%
mp
133-137 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO2/c1-11(2,3)14-10(13)12-9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3,(H,12,13)
InChI key
KZZHPWMVEVZEFG-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
635960699101412791
N-Boc-aniline 97%
Sigma-Aldrich
450359
N-Boc-aniline
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
133-137 °C (lit.)
mp
140-144 °C (lit.)
mp
-
mp
67-70 °C (lit.)
functional group
amine
functional group
amine
functional group
hydrazide, amine
functional group
amine
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)