Documenti fondamentali
449539
Sigma-Aldrich
Chlorocyclopentadienyl[(4S,5S)-2,2-dimethyl-α,α,α′,α′-tetraphenyl-1,3-dioxolane-4,5-dimethanolato]titanium
97%
Sinonimo/i:
(4S,5S)-Chloro-cyclopentadienyl-[2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4,5-bis(diphenylmethoxy)]titanium, (S,S)-Duthaler-Hafner reagent, [(4S,5S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4,5-bis(diphenylmethoxy)]cyclopentadienyl-chlorotitanium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H33ClO4Ti
Numero CAS:
Peso molecolare:
612.96
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +246°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
209-213 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Ti].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC2(C)O[C@@H]([C@H](O2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4)C(O)(c5ccccc5)c6ccccc6
Applicazioni
A novel highly enantioselective allyl-transfer reagent. Excellent regio-, diastereo-, and enantioselectivities (usually >95% ee, >95% de) are obtained for the addition of allyl nucleophiles to aldehydes. Although this reagent is used in stoichiometric amounts, the chiral ligand and monocyclopentadienyltitanium trichloride can be easily recovered.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Duthaler, R.O. Hafner, A.
Chemical Reviews, 92, 807-807 (1992)
Duthaler, R.O. et al.
Pure and Applied Chemistry. Chimie Pure Et Appliquee, 64, 1897-1897 (1990)
Duthaler, R.O. et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 222, 95-95 (1994)
Duthaler, R.O. et al.
Pure and Applied Chemistry. Chimie Pure Et Appliquee, 62, 631-631 (1990)
A. Hafner et al.
Journal of the American Chemical Society, 114, 2321-2321 (1992)