Documenti fondamentali
449342
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trifluorobenzaldehyde
96%
About This Item
Formula condensata:
F3C6H2CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.487 (lit.)
P. ebollizione
159 °C (lit.)
Densità
1.425 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccc(F)c(C=O)c1F
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)