Documenti fondamentali
448540
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α-Methyl-4-pyridinemethanol
99%
Sinonimo/i:
(S)-(−)-1-(4-Pyridyl)ethanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H9NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.15
Beilstein:
1524527
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Attività ottica
[α]20/D −58°, c = 1 in chloroform
Purezza ottica
ee: 98% (GLC)
Punto di fusione
67-69 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
C[C@H](O)c1ccncc1
InChI
1S/C7H9NO/c1-6(9)7-2-4-8-5-3-7/h2-6,9H,1H3/t6-/m0/s1
HVOAMIOKNARIMR-LURJTMIESA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)